Learn More
Gilson™ Accesorio para pipeteador automático MACROMAN™, filtro
For use with MACROMAN Pipette Controller
18.94€ - 33.10€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Macroman pipette controller |
---|---|
Cantidad | 1/Cs. |
Garantía | 1 Year |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12326162
|
Gilson™
F1077503 |
Filtro estándar, 0.20 μm |
18.94€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12336162
|
Gilson™
F1077504 |
Filtro estándar, 0.45 μm |
20.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12346162
|
Gilson™
F1077525 |
Filtro estéril, 0,45 μm |
33.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Sistema controlador de pipetas resistente y fiable
- Para su uso con pipetas de plástico y vidrio
Especificaciones
Macroman pipette controller | |
1/Cs. | |
1 Year |