Learn More
Gibco™ RPMI 1640 Medium, GlutaMAX™ Supplement
Desarrollado originalmente para el cultivo de células leucémicas humanas en suspensión y en monocapa
Marca: Gibco™ 61870150
Detalles adicionales : Peso : 11.27000kg
Requires : Suplementación
Descripción
A partir de entonces, el medio RPMI 1640 del Roswell Park Memorial Institute se ha considerado adecuado para una gran variedad de células de mamíferos, incluidas HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, CMSP, astrocitos y carcinomas.
- Se modifica de la siguiente manera: con GlutaMAX™, rojo de fenol; sin HEPES.
- Contiene el agente reductor glutatión y altas concentraciones de vitaminas
- Contiene biotina, vitamina B12 y ácido paraaminobenzoico (PABA), que no se encuentran en el medio esencial mínimo de Eagle o el medio Eagle modificado de Dulbecco
- Las vitaminas inositol y colina están presentes en altas concentraciones
- El suplemento GlutaMAX minimiza la acumulación de amoníaco tóxico y mejora la viabilidad y el crecimiento celulares en un formato fácil de usar
- No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
- Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF)
- Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (2,0 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
Producción de anticuerpos y cultivos celulares, bioproducción, cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación |
|
Células leucémicas | |
1 X | |
Medio RPMI 1640 (medio Roswell Park Memorial Institute 1640) | |
Estéril con filtro | |
Sin HEPES, Sin piruvato sódico | |
10 L |
HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocitos y carcinomas | |
Libre de material de origen animal | |
Líquido | |
Suplementos de suero estándar | |
GlutaMAX, Rojo de fenol | |
Gibco™, GlutaMAX™, SynerGy™ | |
Temperatura ambiente |
no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales.Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.