Learn More
Gibco™ Human IL-17A Recombinant Protein
Recombinant IL17A is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
en la oferta
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Cell Culture |
---|---|
Peso molecular | 15.5 kDa |
Método de purificación | Sequential Chromatography |
Alias de gen | IL-17A |
Longitud de la proteína | 272 aa (homodimer) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10768013
|
Gibco™
PHC9174 |
10μg |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
10029132
|
Gibco™
PHC9171 |
100μg |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
10304413
|
Gibco™
PHC9173 |
1mg |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
Human IL-17A Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
IL17A is a proinflammatory cytokine that regulates the activities of NFκB and mitogen-activated protein kinases. This cytokine can stimulate the expression of IL6 and cyclooxygenase-2 (PTGS2/COX-2), as well as enhance the production of nitric oxide (NO).Approved for shipment on Wet or Dry Ice.
Especificaciones
Cell Culture | |
Sequential Chromatography | |
272 aa (homodimer) | |
Store in freezer (-5 to -30°C). | |
< 0.1 ng/μg | |
E. coli | |
Recombinant, Ligand | |
Interleukins | |
Gibco™ |
15.5 kDa | |
IL-17A | |
Human | |
Carrier-Free | |
Approved for shipment on Wet or Dry Ice | |
Cytokines & Receptors | |
Lyophilized | |
Immunology, Neurobiology, Inflammation, Angiogenesis, Signal Transduction | |
95 % |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.