Learn More
Gibco™ Suero de caballo de origen neozelandés
Excelente valor para el cultivo celular básico, la investigación especializada y los ensayos específicos.
29.93€ - 106.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: ≤ 10 °C Condiciones de envío: Congelado |
---|---|
Age | Adulta |
Especie | Caballo/equino, caballo |
País de origen | Nueva Zelanda |
Formulario | Líquido |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11520516
|
Gibco™
16050130 |
100 mL |
29.93€
100 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11510516
|
Gibco™
16050122 |
500 mL |
106.00€
500 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Los sueros Gibco ofrecen un excelente valor para el cultivo celular básico, la investigación especializada y los ensayos específicos.
- Se han ganado la confianza de los investigadores con una calidad uniforme y un soporte galardonado.
- Ayudan a satisfacer las necesidades de investigación y presupuesto.
- Suero probado (negativo) mediante inmunoensayo enzimático (EIA) de un rebaño donante.
- Se suministran congelados. Deben almacenarse a < 10 °C.
- Categoría de los sueros: Especializado
- Origen: Nueva Zelanda
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: ≤ 10 °C Condiciones de envío: Congelado |
|
Caballo/equino, caballo | |
Líquido | |
Estándar (esterilizado mediante filtro) | |
Congelado |
Adulta | |
Nueva Zelanda | |
Suero de caballo | |
Embalaje sostenible |
Para uso diagnóstico in vitro.