Learn More
Gibco™ Suero de caballo de origen neozelandés
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11510516
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
1000 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11510516 500 mL 500 ml
11520516 100 mL 100 ml
31904528 1000 mL 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11510516 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 16050122
Excelente valor para el cultivo celular básico, la investigación especializada y los ensayos específicos.
  • Los sueros Gibco ofrecen un excelente valor para el cultivo celular básico, la investigación especializada y los ensayos específicos.
  • Se han ganado la confianza de los investigadores con una calidad uniforme y un soporte galardonado.
  • Ayudan a satisfacer las necesidades de investigación y presupuesto.
  • Suero probado (negativo) mediante inmunoensayo enzimático (EIA) de un rebaño donante.
  • Se suministran congelados. Deben almacenarse a < 10 °C.
  • Categoría de los sueros: Especializado
  • Origen: Nueva Zelanda
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: ≤10 °C
Condiciones de envío: Congelado
Especie Caballo/equino, caballo
Age Adulta
País de origen Nueva Zelanda
Formulario Líquido
Tipo de producto Suero de caballo
Cantidad 500 mL
Serum Treatment Estándar (esterilizado mediante filtro)
Esterilidad Estéril
Condiciones de envío Congelado
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.