Learn More
Gibco™ Mouse FGF-basic (FGF-2/bFGF) Recombinant Protein
Recombinant Mouse Fibroblast Growth Factor Basic (also known as FGF Basic, bFGF, FGF 2, FGF-β or Heparin Binding Growth Factor) is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
289.00€ - 9410.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Cell Culture |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 14173 |
Peso molecular | 17 kDa |
Método de purificación | Sequential Chromatography |
Alias de gen | FGF-Basic |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10511865
|
Gibco™
PMG0034 |
10μg |
289.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10161153
|
Gibco™
PMG0035 |
25μg |
566.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10437253
|
Gibco™
PMG0031 |
100μg |
1958.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10444373
|
Gibco™
PMG0033 |
1mg |
9410.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Mouse FGF-basic (FGF-2/bFGF) Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
FGF-basic is involved in a number of biological processes including embryonic development and differentiation, neuron differentiation, survival, and regeneration, and the proliferation of cells of mesodermal origin and many cells of neuroectodermal, ectodermal, and endodermal origin.- High purity: no interference from other proteins or contaminants
- High biological activity: more results with less protein
- Proven compatibility: Gibco proteins bioassayed with Gibco media
- High Purity Recombinant Bioactive Protein: to help ensure Gibco growth factors are of the highest quality, each protein is analyzed for purity along with structural homogeneity to ensure a biologically active protein
- High Biological Activity: in-house activity testing of Gibco Recombinant Proteins includes cell proliferation, cytotoxicity, chemotaxis, calcium flux, secondary cytokine up-regulation, induction of surface antigen expression, anti-viral, and protease assays; specific activity is determined by the dose dependent proliferation of BALB/3T3 cells
Shipping Condition: Wet Ice.
Especificaciones
Cell Culture | |
17 kDa | |
FGF-Basic | |
Store in refrigerator (2–8°C). | |
< 0.1 ng/μg | |
E. coli | |
Recombinant, Ligand | |
FGFs (Fibroblast Growth Factors) | |
Gibco™ |
14173 | |
Sequential Chromatography | |
Mouse | |
Carrier-Free | |
Wet Ice | |
Growth Factors & Receptors | |
Lyophilized | |
Neurobiology, Microbiology, Angiogenesis, Oncology | |
95 % |
For Research Use Only. Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.