Learn More
Gibco™ Suero fetal bovino, cualificado para células madre mesenquimales, origen Australia, estándar (filtrado estéril)
Asegure los sueros para el cultivo celular con sueros de menor riesgo viral de regiones libres de SFB
Marca: Gibco™ 12664025
Detalles adicionales : Peso : 0.61000kg
Descripción
- Categoría de los sueros:
- Probado especialmente en cuanto a capacidad de soportar la expansión y la enumeración clonal (ensayo de fibroblastos de unidad formadora de colonias) de células madre mesenquimales
- Nivel de endotoxinas: ≤ 10 EU/mL
- Nivel de hemoglobina: ≤ 25 mg/dl
- País de origen: Australia
Cultivo celular, cultivo celular de mamíferos, cultivo de células madre mesenquimales, cultivo de células madre, investigación de células madre
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Virus de la lengua azul, adenovirus FA bovino, parvovirus FA bovino, virus sincitial respiratorio bovino FA, agentes citopáticos, patrón electrofóretico, endotoxina (UE/ml), agentes hemadsorbentes, hemoglobina (ng/dl), micoplasma, osmolalidad, rabia FA, reovirus FA, Sp | |
De –5 a –20 °C | |
Australia | |
Frasco | |
500 mL | |
Capacidad de soportar la expansión y enumeración clonal (ensayo de fibroblastos de unidad formadora de colonias) de células madre mesenquimales | |
Líquido | |
No | |
Cualificado para células MS |
Células MS cualificadas | |
Suero fetal bovino cualificado para células madre mesenquimales, Australia, 500 ml, líquido, concentración de endotoxinas ≤ 10 UE/ml, concentración de hemoglobina ≤ 25 mg/dl, temperatura de almacenamiento – 5 a – 20 °C, fetal, especies de ganado/bovino, hielo seco | |
Líquido | |
Suero fetal bovino | |
Células MS cualificadas | |
≤ 10 UE/ml | |
Cultivo celular básico, investigación especializada y ensayos específicos | |
≤ 25 mg/dl |
Para uso diagnóstico in vitro.