Learn More
Gibco™ Suero fetal bovino, certificado, Estados Unidos
Asegure los sueros para el cultivo celular con sueros de menor riesgo viral de regiones libres de SFB
Marca: Gibco™ 16000036
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
Descripción
- Uso para una amplia variedad de tipos de células, especialmente líneas de células sensibles
- Con los niveles más bajos de endotoxinas y hemoglobina
- Nivel de endotoxinas: ≤5 UE/ml
- Nivel de hemoglobina: ≤10 mg/dl
- Origen: Estados Unidos
- Certificación ISO 13485, procesado en instalaciones registradas de la FDA
- Etiquetado para uso diagnóstico in vitro (conforme con las pruebas de mayor nivel de esterilidad de USP)
- Triple filtrado a 0,1 μm
- El frasco Gibco™ es más fácil de usar en la campana, reduce el riesgo de contaminación y le ayuda a realizar más coherentemente el cultivo celular
- El adhesivo extraíble de la etiqueta proporciona una referencia práctica del número de lote y la fecha de caducidad en el cuaderno electrónico de laboratorio
Cultivo celular, cultivo de células S2 de Drosophila, cultivo de células High Five™, cultivo de células de insectos, cultivo de células de mamíferos, cultivo de células Sf9 y Sf21
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: ≤ 10 °C Condiciones de envío: Congelado |
|
Ganado/bovino | |
Liquid | |
Fetal Bovine Serum | |
Estándar (esterilizado mediante filtro) | |
Triple filtrado a 0,1 µm | |
≤5 EU/ml | |
≤15 mg/dL | |
Gibco™ |
Fetal | |
Estados Unidos | |
Frasco(s) | |
100 mL | |
Estériles | |
Triple filtrado a 0,1 µm | |
Embalaje sostenible | |
contenedores | |
Congelado |
Para uso diagnóstico in vitro.