Learn More
Gibco™ DPBS, calcio, magnesio
La DPBS es una solución salina equilibrada que se utiliza para diversas aplicaciones de cultivos celulares, como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de muestras de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos.
Marca: Gibco™ 14040133
34.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22915" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- La solución salina equilibrada se utiliza para diversas aplicaciones de cultivos celulares, como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos.
- Por lo general, se emplean formulaciones con calcio y magnesio como medio de transporte o para la preparación de reactivos.
- Almacenar a una temperatura de entre 2 °C y 8 °C
Modificado de la siguiente manera:
- Sin: calcio, magnesio
- Sin: rojo de fenol
Para uso diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Sin piruvato sódico | |
Condiciones de almacenamiento: 2-8 °C vida útil: 36 meses a partir de la fecha de fabricación |
|
Gibco™ | |
500 mL | |
Lavado de células antes de la disociación, el transporte de células o muestras de tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos. | |
270 - 300 mOsm/kg | |
Sin rojo fenol | |
Estéril con filtro | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
Libre de material de origen animal | |
1 X | |
Solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco (DPBS) | |
Solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco | |
Embalaje sostenible | |
entre 7,0 y 7,2 | |
Hielo en gel | |
Líquido |
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.