Learn More
Scientific Industries Placa de pinza Genie
La placa de pinza Genie es un accesorio para Roto-Shake Genie, Enviro-Genie, Incubator Genie y Rotator Genie.
Marca: Scientific Industries SI-1123
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descrizione
- Placa de pinza de acero inoxidable para sujetar los tubos
- Elija entre las siguientes opciones para:3 tubos (de 28 a 30 mm de D.E.), 6 tubos (de 15 a 17 mm de D.E.) o 12 microtubos
- Se pueden acoplar hasta 8 placas de pinzas, 4 por cada lado, a la plataforma magnética para su uso con el Roto-Shake Genie, Enviro-Genie o Incubator-Genie
- Se pueden acoplar hasta 12 placas de pinzas, 6 por cada lado, a la plataforma magnética para su uso con el Rotator Genie
Specifica
12 microtubos por placa | |
Acero inoxidable | |
Roto-Shake Genie, Enviro-Genie, Incubator Genie y Rotator Genie | |
1 unidad |
Placa de pinzas | |
14 x 7,6 cm (5,5 x 3 in) | |
12 |