Learn More
Applied Biosystems™ GeneScan™ 350 TAMRA™ dye Size Standard
El patrón de tamaño GeneScan 350 TAMRA se ha diseñado para cuantificar fragmentos de ADN en el intervalo de nucleótidos de 35 a 350 y proporciona 12 fragmentos monocatenarios etiquetados.
Marca: Applied Biosystems™ 401736
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Includes: Contiene 12 fragmentos de ADN monocatenario etiquetados con TAMRA para su uso como estándar.
Descripción
El patrón de tamaño GeneScan™ 500 XL TAMRA™ es un patrón de tamaño etiquetado con colorante TAMRA™ para la cuantificación reproducible de los datos de los análisis de fragmentos.Información de órdenes
Unidad
Especificaciones
Contiene 12 fragmentos de ADN monocatenario etiquetados con TAMRA para su uso como estándar. Guarde el kit a 2-8 °C. (No congele estos productos). | |
Analizador genético 310, Analizador genético 3130xl, Analizador de ADN 3730xl, Analizador genético SeqStudio, Analizador de ADN 3730, Analizador genético 3500xL, Analizador genético 3500 | |
TAMRA™ | |
GeneScan™, TAMRA™ | |
Hielo húmedo |
Estándar | |
Secuenciación | |
800 reacciones | |
Tinte | |
Estándar |
Para uso exclusivo en investigación