Learn More
Estándar de viscosidad de uso general; con certificación UKAS ISO/IEC 17025 e ISO 17034, viscosidad 6618 mPa.s (25 °C), Paragon Scientific™
Certificado en estricta conformidad con ASTM D2162. Certificación dual conforme a las normas internacionales BS EN ISO/IEC 17025 e ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS para garantizar la menor incertidumbre de medición, proporcionando así patrones que están certificados con precisión de nivel primario.
Marca:  Paragon Scientific N2500
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Código de producto. 16070270
  • 85.75€ / 500 ml
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Certificado según ISO 17025/ISO 17034 en virtud de nuestra acreditación UKAS
  • Certificado en estricta conformidad con ASTM D2162
  • Densidad g/ml de conformidad con la norma ASTM D1480
  • Para su uso con viscosímetros capilares de vidrio, viscosímetros automáticos y otros equipos de medición de viscosidad.
  • Viscosidad cinemática (cSt) y dinámica (mPa-s) dadas a todas las temperaturas
  • Tamaño de envase estándar 500 ml
  • Plena trazabilidad con arreglo a las normas nacionales
  • Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación
  • 2 años de vida útil
  • Fabricado en el Reino Unido
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.