Learn More
3M™ Cinta de vinilo de uso general 764
La cinta de vinilo de uso general 764 se utiliza para cualquier aplicación no crítica, como codificar por colores, agrupar y realizar marcados de seguridad. Nuestra cinta de vinilo flexible, no corrosiva, es ideal para proteger piezas, equipos y productos frente a abrasiones.
Marca: 3M™ 7100260600
Detalles adicionales : Peso : 3.75000kg
Descripción
- Ideal para aplicaciones de marcado en zonas de tráfico ligero, paredes y tuberías
- Se utiliza para todas las aplicaciones no críticas
- Mantiene un color vivo aunque se exponga a la abrasión y a los disolventes
- Protege piezas, equipo y productos de las abrasiones
- Agrupe y marque temporalmente piezas, máquinas y más
- La cinta fácil de aplicar se estira alrededor de las esquinas para un ajuste firme y fiable
- Adherencia rápida y alta fuerza de sujeción
- Disponibles en una amplia variedad de colores
- Se puede aplicar a mano o con un aplicador de suelo
Especificaciones
33 m x 50 mm | |
0,12 mm | |
Negro |
12 rollos | |
Adhesivo a base de caucho | |
Vinilo |