Learn More
Invitrogen™ Células GeneBLAzer™ MC4R-CRE-bla CHO-K1
Células GeneBLAzer™ MC4R-CRE-bla CHO-K1
Marca: Invitrogen™ K1738
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Las células GeneBLAzer™ MC4R-CRE-bla CHO-K1 contienen el receptor de la melanocortina 4 (MC4R) humano, integrado de forma estable en la línea de células CellSensor™ CRE-bla CHO-K1. Las células CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 (n.º de cat. K1535) contienen un gen indicador de beta-lactamasa bajo control del elemento de respuesta a AMP cíclico (CRE).Las células GeneBLAzer™ MC4R-CRE-bla CHO-K1 están funcionalmente validadas para las concentraciones de Z' y EC50 de α MSH. Además, las células GeneBLAzer™ MC4R-CRE-bla CHO-K1 se han probado para determinar el rendimiento del ensayo en condiciones variables. Estos datos se encuentran en el resumen de rendimiento del ensayo y validación.
Los receptores MC4 se expresan casi exclusivamente en el SNC y se unen a todos los péptidos de la melanocortina, pero solo tienen una alta afinidad para α-MSH y ACTH. El péptido agouti se une al receptor MC4R con alta afinidad en pruebas in vitro, pero, al expresarse normalmente solo en la piel, no tiene acceso al receptor MC4R en condiciones fisiológicas. El péptido AGRP es un antagonista de alta afinidad del receptor neural MC4R. El receptor MC4R está relacionado con la regulación de la homeostasis energética y la función eréctil.
Para obtener precios académicos, por favor inicie sesión o contacte con nosotros en discoverysciences@invitrogen.com.
Especificaciones
Nitrógeno líquido | |
Fluorescente | |
Células GeneBLAzer™ MC4R- CRE-bla CHO-K1 (kit de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, solución D y otros materiales se requieren por separado; consulte; consulte el protocolo). Incluye: Células GeneBLAzer™ MC4R-CRE-bla CHO-K1, protocolo de ensayo GeneBLAzer™ MC4R-CRE-bla CHO-K1, certificado de análisis | |
CHO-K1 |
Células GeneBLAzer™ MC4R-CRE-bla CHO-K1 línea de células CHO-K1, método de detección fluorescente, receptores objetivo quimiomodulable GPCR, indicador BLA (beta-lactamasa), almacenamiento en nitrógeno líquido | |
Farmacología y biofarmacología, descubrimiento y desarrollo de fármacos, identificación y validación de objetivo y potencial, biología de receptores acoplados a la proteína G, ensayos celulares con indicadores GPCR | |
2 x 106 células | |
Células GeneBLAzer™ MC4R-CRE-bla CHO-K1 |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.