Learn More
Invitrogen™ GeneBLAzer™ MC2R-CRE-bla-CHO-K1 Cells
Células MC2R-CRE-bla-CHO-K1 GeneBLAzer™
Marca: Invitrogen™ K1483
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Las células MC2R-CRE-bla-CHO-K1 GeneBLAzer™ contienen el receptor humano de melanocortina-2 (MC2R), (n.º de acceso NM_000529.1) y la proteína accesoria del receptor de melanocortina-2 (MRAP), (n.º de acceso NM_178817.3), integrados de forma estable en la línea de células CellSensor™ CRE-bla CHO-K1. Las células CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 (n.º de cat. K1129) contienen un gen indicador de betalactamasa (bla) bajo control del elemento de respuesta cAMP (CRE).Las células MC2R-CRE-bla-CHOK1 están validadas funcionalmente para las concentraciones del factor Z y EC50 de ACTH 1-24. Además, se han probado las células MC2R-CRE-bla-CHO-K1 para determinar el rendimiento del ensayo en condiciones variables. Estos datos se encuentran en el Resumen de validación y rendimiento del ensayo de, en la sección Manuales y folletos.
Especificaciones
NM_000529.2 | |
Células divisoras | |
Fluorescente | |
Origen del clon unicelular | |
BLA (betalactamasa) | |
Célula MC2R-CRE-bla-CHO-K1 | |
GeneBLAzer™ |
Gen informador de beta lactamasa a base de células | |
(Kit de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, solución D y otros materiales se requieren por separado; consulte el protocolo). Incluye: célula MC2R-CRE-bla-CHO-K1 GeneBLAzer ™ Protocolo de ensayo de MC2R-CRE -bla CHO-K1 GeneBLAzer™ Certificado de análisis Las células MC2R-CRE -bla CHO-K1 GeneBLAzer™ se envían en hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción. |
|
MC2R | |
GeneBLAzer™ | |
MC2R | |
CHO-K1 | |
GPCR |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.