Learn More
Invitrogen™ Células GeneBLAzer™ MC1R-CRE-bla CHO-K1
Células GeneBLAzer™ MC1R-CRE-bla CHO-K1
Marca: Invitrogen™ K1724
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Las células GeneBLAzer™ MC1R CRE-bla CHO-K1 contienen el receptor de melanocortina 1 (MC1R) humano, integrado de forma estable en la línea de células CellSensor™ CRE-bla CHO-K1. Las células CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 (n.º de cat. K1535) contienen un gen indicador de beta-lactamasa bajo control del elemento de respuesta de AMP cíclico (CRE).Las células GeneBLAzer™ MC1R CRE-bla CHO-K1 están funcionalmente validadas para las concentraciones de Z' y CE50 de NDP-α-MSH. Además, las células MC-1R CRE-bla CHO-K1 GeneBLAzer™ se han probado para determinar el rendimiento del ensayo en condiciones variables. Estos datos se encuentran en el resumen de rendimiento del ensayo y validación.
El receptor MC1 (anteriormente denominado MSH-R) es el receptor de hormonas estimulantes de melanocitos expresado en los melanocitos y está relacionado con la regulación de la producción de pigmentos. Existen dos tipos de melanina: la feomelanina y la eumelanina. Las mutaciones de pérdida de función en MC1R se asocian con el aumento de la producción de la feomelanina, lo que lleva a una piel y un color del cabello más claros. La eumelanina es fotoprotectora, pero la feomelanina puede contribuir a daños en la piel inducidos por los rayos UV al generar radicales libres con la radiación UV. MC1R es un factor determinante importante en la sensibilidad al sol y es un factor de riesgo genético para el melanoma y el cáncer de piel no melanoma. Se han identificado 30 variantes de alelos para MC1R relacionados con el color de la piel y del cabello, lo que evidencia que MC1R es un componente importante en la determinación de la variación normal del pigmento humano. Además, la participación de las melanocortinas en la inflamación y la secreción exocrina es probable que estimule el desarrollo de los compuestos selectivos MC1 y MC5
Para obtener precios académicos, por favor inicie sesión o póngase en contacto con nosotros en discoverysciences@invitrogen.com.
Especificaciones
Nitrógeno líquido | |
Fluorescente | |
Células GeneBLAzer™ MC1R CRE-bla CHO-K1 (kit de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, solución D y otros materiales se requieren por separado; consulte; consulte el protocolo). Incluye: Células GeneBLAzer™ MC1R CRE-bla CHO-K1, protocolo de ensayo GeneBLAzer™ MC1R CRE-bla CHO-K1, certificado de análisis | |
CHO-K1 |
Células GeneBLAzer™ MC1R-CRE-bla CHO-K1, 2 × 106 células, cantidad de células ∽ 2 000 000 células/vial a 2 000 000 células/ml, línea de células CHO-K1, método de detección fluorescente, objetivo quimiomodulable GPCR, indicador BLA (beta-lactamasa), almacenamiento en nitrógeno líquido | |
Farmacología y biofarmacología, descubrimiento y desarrollo de fármacos, identificación y validación de objetivo y potencial, biología de receptores acoplados a la proteína G, ensayos celulares con indicadores GPCR | |
2 x 106 células | |
Células GeneBLAzer™ MC1R-CRE-bla CHO-K1 |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.