Learn More
UVP Sistema de documentación de geles, bandeja de gel de acero inoxidable para iluminadores Firstlight para geles de hasta 250 mm x 260 mm UVP
Marca:  UVP 38-0296-03
Detalles adicionales : Peso : 1.50000kg
Código de producto. 12883908
  • 145.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El diseño exclusivo del iluminador Firstlight garantiza una emisión de 302 nm extremadamente uniforme, lo cual es fundamental para un análisis cuantitativo preciso. Mediante el uso de un sistema de iluminación de alta densidad y un revestimiento de fósforo ajustado, se ha logrado una uniformidad del <5 % de CV (coeficiente de variación) en toda la superficie. La iluminación uniforme es fundamental en concreto para el análisis cuantitativo de geles 2D. También mantiene la integridad de los datos al hacer redundante la dependencia de la corrección de la uniformidad del software. Dimensiones: 279 × 356 × 143 mm