Learn More
Cytiva SOURCE™ 15S Chromatography Media
Chemically stable cation exchanger for high resolution polishing purification of proteins, peptides and oligonucleotides
418.00€ - 826.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Para purificación con pulido de alta resolución de proteínas, péptidos y oligonucleótidos |
---|---|
Estabilidad | Estable en tampones de intercambio iónico comunes |
Requisitos de almacenamiento | De 4 °C a 30 °C |
Tipo de producto | Medios de cromatografía Source 15 S |
Caudal | 400 cm/Hoμr |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11520804
|
Cytiva
17-0944-10 |
10 ml |
418.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 07-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11510804
|
Cytiva
17-0944-01 |
50 ml |
826.00€
50 ml |
Fecha estimada de envío: 07-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Average particle size: 15μm
- Ligand: sulphonate group
- Matrix: polystyrene/divinylbenzene
- pH stability working range: 2 to 13
- Available in 10mL and 50mL bottles
Especificaciones
Para purificación con pulido de alta resolución de proteínas, péptidos y oligonucleótidos | |
De 4 °C a 30 °C | |
400 cm/Hoμr | |
3,93 in | |
Intercambiador catiónico fuerte | |
Poliestireno/divinilbenceno | |
Etanol al 20 %, 0,2 M de acetato de sodio |
Estable en tampones de intercambio iónico comunes | |
Medios de cromatografía Source 15 S | |
15 μm | |
10 cm | |
100 kPa | |
De 1 a 14 | |
Grupo sulfonato |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- SOURCE 15S, 10 ml
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-18% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.