Learn More
Cytiva Medios de cromatografía SOURCE™ 15S
Código de producto. 11520804 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
50 ml
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11520804 10 ml paquete de 10
11510804 50 ml 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11520804 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17094410
Intercambiador de cationes químicamente estable para purificación de alta resolución de proteínas, péptidos y oligonucleótidos
  • Tamaño medio de partícula: 15 μµm
  • Ligando: grupo sulfonato
  • Matriz: Poliestireno/divinilbenceno
  • Rango de trabajo de estabilidad de pH: 2 a 13
  • Disponible en botellas de 10 ml y 50 ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10 ml
Estabilidad Estable en tampones de intercambio iónico comunes
Para utilizar con (aplicación) Para purificación con pulido de alta resolución de proteínas, péptidos y oligonucleótidos
Requisitos de almacenamiento De 4 °C a 30 °C
Tipo de producto Fuente 15 S Media
Caudal 400 cm/μhora
Tamaño de partículas 15 μm
Altura del lecho (imperial) 3,93 in
Altura del lecho (métrico) 10 cm
Tipo de intercambio iónico Intercambiador catiónico fuerte
Presión máxima 100 kPa
Matriz Poliestireno/divinilbenceno
Intervalo de pH De 1 a 14
Tampón de almacenamiento Etanol al 20 %, 0,2 M de acetato de sodio
Tipo de ligando Grupo sulfonato
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • SOURCE 15S, 10 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.