Learn More
Cytiva Columnas preempaquetadas de alto rendimiento MBPTrap™
Producen proteínas recombinantes etiquetadas con MBP muy puras y eluidas en una forma concentrada y volúmenes pequeños. Las columnas preempaquetadas de alto rendimiento Cytiva Life Sciences™ MBPTrap™ están preempaquetadas con medio de alto rendimiento Dextrin Sepharose™.
Marca: Cytiva 28-9187-80
Detalles adicionales : Peso : 0.12870kg
Descripción
- Preempaquetado con Dextrin Sepharose marcada con proteína de unión a la maltosa (MBP).
- La capacidad de unión depende de la proteína de fusión, pero puede ser tanto como 16 mg/ml de medio
- Presión máxima: 3bar
- Compatible con tampones de uso común y fácilmente regenerado con 0,5 M NaOH
- Se pueden utilizar manualmente una jeringa o en un instrumento columnas de polipropileno de 1 y 5 ml
Medios
- Matriz: agarosa entrecruzada 6 %
- Tamaño de partícula medio: 34 μm
- Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: > 7
columnas de 1 ml
- Dimensiones del lecho: 7 x 25 mm
- Velocidad de flujo: < 4ml/min
columnas de 5 ml
- Dimensiones del lecho: 16 x 25 mm
- Velocidad de flujo: < 20ml/min
Especificaciones
Tampón acuoso | |
1 ml | |
16 mm | |
0,98 in | |
< 20 l/min | |
Dextrina | |
>7 | |
Agarosa muy entrecruzada al 6 % | |
Ion Exchange Column |
Columna preenvasada de alto rendimiento de Dextrin Sepharose | |
0,62 in | |
5 x 5mL | |
25 mm | |
Polipropileno | |
3bar | |
34 μm | |
De 2° a 8 °C | |
Purificación de proteínas etiquetadas con MBP |
Seguridad y manipulación
- MBPTrap HP
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol