Learn More
Cytiva Columnas preempaquetadas de alto rendimiento MBPTrap™
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 x 1mL
1 x 5mL
5 x 1 mL
5 x 5mL
Caudal:
< 20 l/min
< 4 l/min
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 ml
5 PCS
paquete de 5
Descripción
- Preempaquetado con Dextrin Sepharose marcada con proteína de unión a la maltosa (MBP).
- La capacidad de unión depende de la proteína de fusión, pero puede ser tanto como 16 mg/ml de medio
- Presión máxima: 3bar
- Compatible con tampones de uso común y fácilmente regenerado con 0,5 M NaOH
- Se pueden utilizar manualmente una jeringa o en un instrumento columnas de polipropileno de 1 y 5 ml
Medios
- Matriz: agarosa entrecruzada 6 %
- Tamaño de partícula medio: 34 μm
- Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: > 7
columnas de 1 ml
- Dimensiones del lecho: 7 x 25 mm
- Velocidad de flujo: < 4ml/min
columnas de 5 ml
- Dimensiones del lecho: 16 x 25 mm
- Velocidad de flujo: < 20ml/min
Especificaciones
Especificaciones
| Tampón | Tampón acuoso |
| Tipo de producto | Columna preenvasada de alto rendimiento de Dextrin Sepharose |
| Volumen del lecho | 1 ml |
| Diámetro interior (imperial) | 0,62 in |
| Diámetro interior (métrico) | 16 mm |
| Cantidad | 1 x 5mL |
| Altura (imperial) | 0,98 in |
| Altura (métrico) | 25 mm |
| Caudal | < 20 l/min |
| Material | Polipropileno |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- MBPTrap HP, 5 ml, 1 x 5 ml
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol