Learn More
Cytiva HiTrap™ Octyl FF Columns
Prepacked columns for convenient and fast separations
238.00€ - 505.00€
Especificaciones
Tipo de producto | HiTrap Octyl FF |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Para la detección de condiciones de selectividad, unión y elución, así como purificaciones a pequeña escala. |
Altura (imperial) | 0,984 in |
Altura (métrico) | 25 mm |
Tipo de ligando | Octil |
Código de producto | Marca | Volumen del lecho | Diámetro interior (métrico) | Cantidad | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen del lecho | Diámetro interior (métrico) | Cantidad | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10722817
|
Cytiva
17-1359-01 |
1 ml | 7 mm | 5 × 1 ml | < 1 ml/min |
238.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11515035
|
Cytiva
17-5196-01 |
5 ml | 16 mm | 5 × 5 ml | < 5 ml/min |
505.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Flexible design for use with a syringe, laboratory pump or chromatography system
- Available in 1mL and 5mL sizes
- High flowrates and high capacities
- Easy scale-up achieved by connecting columns in series
- Maximum flowrates: 4mL/min. for 1mL columns and 20mL/min. for 5mL columns
Especificaciones
HiTrap Octyl FF | |
0,984 in | |
Octil | |
Octil Sepharose 4 Fast Flow | |
De 45 a 165 μm | |
Agarosa entrecruzada al 4 % |
Para la detección de condiciones de selectividad, unión y elución, así como purificaciones a pequeña escala. | |
25 mm | |
Polipropileno | |
5 Bar [0,5 MPa] (70 psi) | |
De 3 a 13 | |
De 4 °C a 30 °C, etanol al 20 % |