missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GDPD1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | GDPD1 |
|---|---|
| Concentración | 0.47 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16845875
|
Proteintech
27861-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16835875
|
Proteintech
27861-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Hydrolyzes lysoglycerophospholipids to produce lysophosphatidic acid (LPA) and the corresponding amines. Shows a preference for 1-O-alkyl-sn-glycero-3-phosphocholine (lyso-PAF), lysophosphatidylethanolamine (lyso-PE) and lysophosphatidylcholine (lyso-PC). May be involved in bioactive N-acylethanolamine biosynthesis. Does not display glycerophosphodiester phosphodiesterase activity, since it cannot hydrolyze either glycerophosphoinositol or glycerophosphocholine.Especificaciones
| GDPD1 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Q0VGK4, Q8N9F7, Q9CRY7 | |
| 284161, 303407, 66569 | |
| GDPD1 Fusion Protein Ag27371 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| GDPD1 |
| 0.47 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| GDE4, GDPD1, UGPQ | |
| Gdpd1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.