missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GDPD1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 27861-1-AP-20UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Hydrolyzes lysoglycerophospholipids to produce lysophosphatidic acid (LPA) and the corresponding amines. Shows a preference for 1-O-alkyl-sn-glycero-3-phosphocholine (lyso-PAF), lysophosphatidylethanolamine (lyso-PE) and lysophosphatidylcholine (lyso-PC). May be involved in bioactive N-acylethanolamine biosynthesis. Does not display glycerophosphodiester phosphodiesterase activity, since it cannot hydrolyze either glycerophosphoinositol or glycerophosphocholine.Especificaciones
| GDPD1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| GDPD1 | |
| GDE4, GDPD1, UGPQ | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 284161, 303407, 66569 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 0.47 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q0VGK4, Q8N9F7, Q9CRY7 | |
| Gdpd1 | |
| GDPD1 Fusion Protein Ag27371 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido