missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GDPD1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16835875 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16835875 150 μL 150 microlitros
16845875 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16835875 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 278611AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Hydrolyzes lysoglycerophospholipids to produce lysophosphatidic acid (LPA) and the corresponding amines. Shows a preference for 1-O-alkyl-sn-glycero-3-phosphocholine (lyso-PAF), lysophosphatidylethanolamine (lyso-PE) and lysophosphatidylcholine (lyso-PC). May be involved in bioactive N-acylethanolamine biosynthesis. Does not display glycerophosphodiester phosphodiesterase activity, since it cannot hydrolyze either glycerophosphoinositol or glycerophosphocholine.

Especificaciones

Antígeno GDPD1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.47 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica GDPD1
N.º de referencia del gen Q0VGK4, Q8N9F7, Q9CRY7
Alias de gen GDE4, GDPD1, UGPQ
Símbolos de los genes Gdpd1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno GDPD1 Fusion Protein Ag27371
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 284161, 303407, 66569
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.