Learn More
Liebherr™ GCv Series Forced Air Fridge-Freezer
Provides double the cooling power with two separate cooling circuits and two compressors. Liebherr™ GCv Series Forced Air Fridge-Freezer has an upper refrigerator with adjustable shelves and a lower freezer compartment with bins on shelves, with separate locks for each compartment.
Marca: Liebherr™ GCv 4060
Detalles adicionales : Peso : 82.00000kg
Descripción
- Controles electrónicos con pantalla digital de temperatura: Proporciona controles fáciles de ver y usar sin abrir la puerta, así como una alarma de temperatura
- Circuitos/compresores de refrigeración independientes: Permite un ajuste de temperatura independiente y elimina el intercambio de aire para evitar transferencia de olores
- Refrigeración por aire forzado: Los ventiladores altamente eficientes refrescan los artículos frescos almacenados rápidamente y mantienen una temperatura uniforme en todo el interior
- Compartimentos con cierre independiente: Las cerraduras resistentes están diseñadas para condiciones extremas y son independientes de las asas
- Sistema de refrigeración eficiente: Reduce el consumo de energía y los costes operativos con componentes de calidad superior
- Refrigerante respetuoso con el medio ambiente: Efecto invernadero mínimo y sin potencial de agotamiento del ozono con una eficiencia energética excepcional
Especificaciones
107 L | |
De -14 °C a -28 °C | |
HardLine con asa Slimline | |
Derecha intercambiable | |
3 | |
45 Kg (refrigerador), 24 kg (congelador) | |
Automático | |
R 600a | |
70 mm | |
Digital, externo | |
Electrónico | |
61,5 × 60 × 200 cm (F × An × Al) | |
1,5 A | |
50 Hz | |
88 kg |
254 L | |
De 1 °C a 15 °C | |
2 | |
Bandejas de alambre (congelador) | |
4 (3 ajustables, rejilla de alambre) refrigeradores; 2 (vidrio, debajo de los cubos) congeladores | |
2 compresores | |
Bloqueo por llave | |
Acero inoxidable | |
Plástico blanco | |
Acero inoxidable | |
Alarma de temperatura, pies ajustables | |
1,447 kWh/23 h | |
220/240 V | |
200 w | |
82 kg |