Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Revestimiento GC de entrada Spme para Varian1078/1079, 0,75 mm de DI
El proceso único de desactivación de los revestimientos de entrada SGE permite realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 092117
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Cada lote de revestimientos probados para la actividad
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
- Para su uso con instrumentos Varian
Especificaciones
Revestimiento de entrada para GC, revestimiento SPME | |
54 mm | |
5 mm |
5/paq. | |
0,75 mm | |
Varian 1078/1079 |