Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Vidrio sinterizado de inyección de grandes volúmenes (LVI) del revestimiento de entrada para GC para Varian 1078/1079, DI de 1,8/3,4 mm
El proceso único de desactivación de los revestimientos de entrada SGE permite realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 09224525
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Código de producto. 12974081
  • 1945.00€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con instrumentos Varian
Especificaciones
Especificaciones
Revestimiento de la inyección de grandes volúmenes (LVI)
54 mm
5 mm
Vidrio sinterizado
25/paq.
1,8/3,4 mm
Instrumentos Varian GC