Learn More
SGE™ Accesorios para revestimiento interno para GC
Accesorios para uso con revestimientos internos para GC
Marca:  SGE™ 0726536
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12945711
  • 53.20€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Junta tórica Viton™:Puede usarse a temperaturas de hasta 300 °C (572 °F)
  • Anillos de sellado de grafitoPueden usarse a temperaturas de hasta 450 °C (842 °F)
Especificaciones
Especificaciones
Perkin-Elmer, apto para revestimientos de entrada con 6,2 mm de DE
Junta tórica de Viton
300 °C
Accesorio para revestimiento interno para SGE GC