Learn More
SGE™ Accesorios para revestimiento interno para GC
Accesorios para uso con revestimientos internos para GC
Marca: SGE™ 0726217
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Junta tórica Viton™:Puede usarse a temperaturas de hasta 300 °C (572 °F)
- Anillos de sellado de grafitoPueden usarse a temperaturas de hasta 450 °C (842 °F)
Especificaciones
Para inyectores Varian 1078 y 1079 | |
Anillo de sellado de grafito | |
Accesorio para revestimiento interno para SGE GC |