Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Columna GC BPX1 con revestimiento poliimida de 2,65 μm de grosor de película y DI de 10 m x 0,53 mm SGE
100 % dimetilpolisiloxano, diseñada específicamente para análisis de hidrocarburos a alta temperatura.
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 054802
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- 100% dimetilpolisiloxano
- Columna no polar
- Fase estabilizada dimensionalmente
- Sangrado bajo
- Diseñada específicamente para análisis de hidrocarburos a alta temperatura
- Ideal para destilación simulada
Especificaciones
0,53 mm | |
De -30 °C a +370 °C | |
10 m |
370 °C | |
2,65 μm | |
Dimetilpolisiloxano |