Learn More
Gastrin Mouse anti-Human, Clone: 7G9C3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | Gastrin |
---|---|
Clon | 7G9C3 |
Concentración | 1 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16827465
|
Proteintech
60346-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16817465
|
Proteintech
60346-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Gastrin is a 17 amino acid peptide hormone and neurotransmitter widely distributed throughout the gastrointestinal (GI) tract and the central nervous system (CNS). Study of gastrin may be used to study the differential tissue expression and intracellular and subcellular localization of gastrin in neuroendocrine cells of the gastrointestinal tract, and in the CNS.Especificaciones
Gastrin | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
G14 Gastrin 6, G17 Gastrin 14, G34 Gastrin, G52 Big gastrin, G6, GAS, GAST, gastrin, Gastrin 17, Gastrin 34, Gastrin component I Gastrin 52, Gastrin component II, Gastrin component III | |
GAST | |
IgG2a | |
Protein A | |
Antibody |
7G9C3 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
P01350 | |
2520 | |
Gastrin Fusion Protein Ag12795 | |
Primary | |
-20°C | |
GAST |