Learn More
3M™ Filtro de gas y vapor GF32 AX
El filtro de vapor y gas 3M™ DT-4007E es un filtro roscado DIN 40 reemplazable que ofrece protección AX contra determinados vapores orgánicos de bajo punto de ebullición.
Marca: 3M™ 7100264836
185.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.69000kg
Descripción
- Protección AX contra determinados vapores orgánicos de bajo punto de ebullición
- Conexión roscada DIN40
- Compatible con medias máscaras reutilizables 3M™ serie HF-300, máscaras faciales completas reutilizables 3M™ series FF-300 y FF-600
- Compatible con respirador de aire eléctrico 3M™ serie PF-600E
Especificaciones
Filtro | |
Media máscara reutilizable 3M™ serie HF-300 Enterococos faecalis faciales completas reutilizables serie FF-300 y FF-600 y respirador de aire eléctrico serie PF-600E | |
DT-4007E | |
10/Caja |