Learn More
Buerkle™ Bomba para barril estanca al gas fabricada en acero inoxidable con tubo de descarga
Bomba para barril estanca al gas con tubo de descarga flexible para el trasiego en grandes garrafas o recipientes. El trasiego se desarrolla cómodamente, ya que el recipiente puede descansar en el suelo. El soporte se sostiene sobre el recipiente. Permite un trasiego sin olores.
1160.00€ - 1200.00€
Especificaciones
Material | Acero inoxidable V2A |
---|---|
Diámetro de la abertura del tambor | 2 pulg |
Alertas:
No apta para acetona.Cuando se extraigan líquidos inflamables, el barril y la bomba deben estar conectados a tierra.Utilice un conjunto antiestático.
Código de producto | Marca | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15376277
|
Buerkle™
5611-1090 |
350 mL/recorrido |
1160.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15366277
|
Buerkle™
5611-0090 |
560 ml/recorrido |
1200.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Bomba para barril estanca al gas con tubo de descarga flexible para el trasiego en grandes garrafas o recipientes. El trasiego se desarrolla cómodamente, ya que el recipiente puede descansar en el suelo. El soporte se sostiene sobre el recipiente.
La bomba para barril estanca al gas permite un trasiego sin olores.
Al trasegar con bombas normales resulta inevitable que los vapores lleguen al entorno. Esto se evita con el desplazamiento del gas. Los vapores producidos se devuelven desde el recipiente de destino al de origen a través del conducto para el desplazamiento de gas. El conducto para el gas y el conducto del líquido están equipados adicionalmente con llaves de paso.
Las bombas estancas al gas se utilizan para sustancias de olor intenso, tales como el amoniaco.
- Piezas en contacto con el medio: acero inoxidable (1.4301), PTFE, latón niquelado, PA eléctricamente
- conductivo
- Incl. abrazadera de rosca estanca al gas con rosca fina 2 in.
- Para aberturas de 16–49 mm
- Tubo sumergible con un diámetro de 32 mm
- La bomba se puede cerrar herméticamente con dos grifos de rótula
Especificaciones
Acero inoxidable V2A | |
2 pulg |