Learn More
Cytiva Medio de GammaBind™ G Sepharose™
Utilice GammaBind™ recombinante para la purificación de anticuerpos a escala de laboratorio. El medio Cytiva Life Sciences™ GammaBind™ G Sepharose™ se une a todas las subclases de IgG de humano, ratón y rata, e IgG total de cobaya, conejo, cabra, oveja, vaca y caballo
Marca: Cytiva 17-0885-02
Detalles adicionales : CAS : 79-06-1 Peso : 0.05200kg
Descripción
Se une a todas las subclases de IgG de humano, ratón y rata, e IgG total de cobaya, conejo, cabra, vaca, oveja y caballo. Diseñado para la purificación de anticuerpos a escala de laboratorio.
- No reacciona de forma cruzada conotras proteínas séricas como IgM, IgE, IgA o transferrina
- Ligando: tipo 2 de GammaBind G sin región deunión de albúmina
- Método de acoplamiento de ligando: Activación del bromuro de cianógeno
- Densidad de ligando: ≈ 3 mgde GammaBind G, tipo 2/ml de medio
- Número de lugares de unión de IgG por ligando: 2
- Matriz: Agarosa,4 %
- Tamaño medio de partícula: 90 μm
- Capacidad de fijación: > 18 mg de IgG humana/ml, 6 mg deIgG de ratón/ml
- Estabilidad del pH: 3-9 (en funcionamiento), 2-9 (a corto plazo)
Especificaciones
Medio de Sepharose | |
≈ 3 mg de GammaBind G, tipo 2/ml de gel drenado | |
3-9 | |
Para la purificación de proteínas por acoplamiento de afinidad | |
25 ml |
> 18 mg de IgG humana/ml, 6 mg de IgG de ratón/ml | |
45 μm-165 μm | |
25 ml | |
PBS pH 7, 20 % etanol |
Seguridad y manipulación
- GammaBind G Sepharose, 25 ml
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.