Descripción
VP Wiper has sterile, sealed edge and is cleanroom laundered. Made of 100% polyester knit.
- <20 EU/device to <0.5 EU/mL
- Critically low particles, fibers, ions and extractables
- High abrasion resistance
- Light weight, high absorbency material design reduces actual cost in use compared to heavier weight products
- High absorbency
Sala limpia, toallita VP, toallita estéril, toallita con borde sellado
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Paños para salas blancas con bordes sellados |
| Longitud (imperial) | 12 in |
| Longitud (métrico) | 3 cm |
| Anchura (imperial) | 12 in |
| Anchura (métrico) | 3 cm |
| Material | Tejido de poliester 1 % |
| Dimensiones (L x An) | 12 x 12 in |
| Para utilizar con (aplicación) | ISO de clase 3 a 5, clase de sala blanca de 1 a 100, grado A/B/C/D de la UE |
| Esterilidad | Estéril |