Learn More
Berkshire™ Gamma™ Wipe SuperSorb™
BIOPHARMA
Código de producto. 17217210 Tienda Berkshire Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
30 x 30 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 160
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17217210 30 x 30 cm paquete de 160
1 options
Código de producto. 17217210
Marca: Berkshire™ GWSSST16
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Gamma Wipe Supersorb™ es una toallita de dos capas, de alta absorbencia, con bordes sellados con ultrasonidos y lavada en sala limpia, que se recomienda para entornos ISO clase 3 y superiores compuestos de tela tejida de doble punto de poliéster de filamento continuo al 100 %.
Se compone de tela tejida de doble punto de poliéster de filamento continuo al 100 %. Cada envase está esterilizado mediante radiación gamma a un nivel garantizado de esterilidad de 10 a 6. Esta combinación de propiedades proporciona a Gamma Wipe Supersorb™ el alto nivel de limpieza, resistencia a la abrasión y compatibilidad química necesarios para la pulcritud de entornos de procesamiento estériles críticos.
Especificaciones
Material Poliéster
Estructura Tejido de punto
Bordes Sellado ultrasónicamente
Dimensiones (L x An) 30 x 30 cm
Certificaciones/conformidad (Europa) ISO clase 3 a 5, clase de sala limpia de 1 a 100, grado A/B/C/D de la UE