Learn More
Berkshire™ Toallitas Gamma™ SuperSorb™ con baja concentración de endotoxinas
Tienda Berkshire Productos
Descripción
Nuestro gama de paños de bajo nivel de endotoxinas ha sido diseñada para cumplir con los requisitos específicos de las industrias farmacéutica, de atención médica y de dispositivos médicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Poliéster |
| Estructura | Tejido de punto |
| Bordes | Sellado ultrasónicamente |
| Dimensiones (L x An) | 30 x 30 cm |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | límites de endotoxinas garantizados: <20 EU/dispositivo; <0,5 EU/ml |