Learn More
Novus Biologicals™ gamma-glutamyl hydrolase Protein
Código de producto. 18479490 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mg
100 μg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
100 microgramos
18479490 0,5 mg 0.50 miligramo
18272699 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 18479490
Marca: Novus Biologicals™ NBP1788980.5mg
Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: SDS-Page
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 25-318 of Human gamma-glutamyl hydrolase The Recombinant Human gamma-glutamyl hydrolase Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human gamma-glutamyl hydrolase Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 0.5 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) SDS-PAGE
Formulación Liquid. In 20 mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 1 mM DTT, 10% glycerol, 0.1 M NaCl
Peso molecular 35.9 kDa
Método de purificación SDS-PAGE
Cantidad 0,5 mg
Fuente Human
Requisitos de almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Estado normativo RUO
Nombre común gamma-glutamyl hydrolase
Conjugado Unconjugated
Grado de pureza o calidad >95%