Learn More
Emma Safety Footwear Galus S3 Duo Bond Boot
Insulated with fine quality sheepskin, there is no warmer shoe than the Galus to wear in the coldest of conditions.
Marca: Emma Safety Footwear MM58086643
Detalles adicionales : Peso : 1.34500kg
Descripción
- Unas botas mejores en cuanto a materiales naturales.
- Incluso en esta era de materiales sintéticos de alta tecnología y alto rendimiento, a veces los materiales de la naturaleza siguen siendo los mejores. Por eso, hemos aislado el Galus con piel de oveja de alta calidad. No hay calzado más cálido para usar en las condiciones más frías. Y si la temperatura sube repentinamente a 300 grados en el exterior, es reconfortante saber que la suela exterior de caucho de nitrilo no cederá ni un poco.
- Industrias:
- Industria química
- Construcción y tecnología
- Zapato de seguridad
- Zapatos de seguridad S3 con suela para trabajar en condiciones húmedas
Especificaciones
ISO 20345:2011 | |
Negro | |
Piel de oveja | |
43 | |
Caucho de nitrilo | |
Extraanchos | |
Botas de seguridad |
Cremallera | |
Industria química, construcción y tecnología | |
Cuero | |
GripForce™ Duo | |
Acero | |
S3 |