Learn More
Estándar AAS de galio, 1000 mg/l de Ga en HNO3 al 2 %, Honeywell Fluka™
Marca:  Honeywell Fluka E4029-500ML
Detalles adicionales : Peso : 0.54500kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16634314
  • 171.82€ / 500 ml
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Los estándares analíticos Honeywell Fluka™ ofrecen una gama creciente de materiales de referencia orgánicos e inorgánicos de alta calidad para el mercado europeo fabricados según la norma ISO 9001.Los productos son adecuados para una amplia gama de industrias y aplicaciones y se suministran completos con un certificado de análisis detallado en cada entrega y son aptos para recibir asistencia técnica gratuita de expertos, lo que garantiza que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar una auditoría.
Especificaciones
Especificaciones
Gallium AAS Standard
1.09 g/cm3
<2
500 mL