Learn More
Ácido gálico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
213.21 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250g
1kg
5kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Gallic acid |
Nombre de nota | 98% |
Punto de fusión | de 253,0 °C |
Color | Amarillo a beige |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Información de solubilidad | Solubilidad en agua:12 g/l de agua fría.Otras solubilidades: fácilmente soluble en agua caliente, muy soluble en etanol:160 g/l, acetona:200 g/l, soluble en glicerol:100 g/l, ligeramente soluble en éter:10 g/l, insoluble en benceno, cloroformo, éter de petróleo |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.12 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Densidad | 1.6940g/mL |
Cantidad | 1kg |