missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GAK Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | GAK |
|---|---|
| Concentración | 0.26 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16859683
|
Proteintech
12147-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16849683
|
Proteintech
12147-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The protein encoded by this gene contains a RING finger, a motif present in a variety of functionally distinct proteins and known to be involved in protein-DNA and protein-protein interactions.Especificaciones
| GAK | |
| Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Human, Mouse | |
| O14976, P97874, Q99KY4 | |
| 231580, 2580, 81659 | |
| GAK Fusion Protein Ag2795 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| GAK |
| 0.26 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| cyclin G associated kinase, GAK | |
| Gak | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto