missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GAK Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 12147-1-AP-150UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The protein encoded by this gene contains a RING finger, a motif present in a variety of functionally distinct proteins and known to be involved in protein-DNA and protein-protein interactions.Especificaciones
| GAK | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| GAK | |
| cyclin G associated kinase, GAK | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 231580, 2580, 81659 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
| 0.26 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| O14976, P97874, Q99KY4 | |
| Gak | |
| GAK Fusion Protein Ag2795 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido