missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GAK Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16859683 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16859683 20 μL 20 microlitros
16849683 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16859683 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 121471AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The protein encoded by this gene contains a RING finger, a motif present in a variety of functionally distinct proteins and known to be involved in protein-DNA and protein-protein interactions.

Especificaciones

Antígeno GAK
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.26 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica GAK
N.º de referencia del gen O14976, P97874, Q99KY4
Alias de gen cyclin G associated kinase, GAK
Símbolos de los genes Gak
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno GAK Fusion Protein Ag2795
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 231580, 2580, 81659
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.