Learn More
Cloruro de gadolinio (III), 99,9 %, (base de trazas metálicas), anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3212726 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 10412683
Marca: Thermo Scientific Acros 383560050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10138-52-0 | Cl3Gd | 263.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10138-52-0
Fórmula molecular Cl3Gd
Peso molecular (g/mol) 263.61
Número MDL MFCD00011024
Clave InChI MEANOSLIBWSCIT-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo gadolinium chloride, gadolinium trichloride, gadolinium chloride gdcl3, gdcl3, gadolinium iii chloride, gadolinium 3+ chloride, wln: gd g3, gadolinium iii chloride, ultra dry, gadolinium iii chloride, anhydrous, ?gdcl3
PubChem CID 61486
ChEBI CHEBI:37288
Nombre IUPAC triclorogadolinio
SMILES Cl[Gd](Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gadolinium(III) chloride
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 58.2 to 61.1% (Gd) (Complexometry)
Fórmula lineal GdCl3
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.61
Porcentaje de pureza 99.90%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Gadolinium(III) chloride, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.