Learn More
Corning™ G418 Sulfate, Powder
Packaged in plastic bottles
424.00€ - 4385.47€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | De 2° a 8 °C |
---|---|
Formulario | Polvo |
Tipo de producto | Sulfato G418 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15313771
|
Corning™
61-234-RG |
5 g |
424.00€
5 g |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15323771
|
Corning™
61-234-RK |
50 g |
4385.47€
50 g |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
De 2° a 8 °C | |
Polvo | |
Sulfato G418 |