Learn More
asecos™ tipo 90 armario para botellas de gas a presión G-ULTIMATE-90
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo. Construcción sólida y duradera
Marca: asecos™ 3067900130682
Detalles adicionales : Peso : 359.78851kg
Alertas:
For indoor use only
Descripción
- Almacenamiento seguro y autorizado de gases tóxicos o inflamables en zonas de trabajo
- Construcción sólida y duradera: cuerpo fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo
- Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con cilindro perfilado (posibilidad de integración en un sistema de bloqueo existente)
- Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
- Montaje sencillo de los tubos de conexión y ajustes de gas: gran altura interior (1890 mm), muchas posibilidades de conducto en la parte superior del armario
- Ventilación: conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico, incluso ventilación dentro del armario
- Probado y certificado: de acuerdo con los principios GS más estrictos
- Certificados
- Resistencia al fuego de 90 minutos
- tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-2
- Conformidad EN 16121/16122
- Certificado GS
- Conformidad CE
Servicio Técnico
Cinco años
Especificaciones
1858 mm | |
Armario para cilindros de gas | |
477 mm | |
Liso con revestimiento en polvo | |
598 mm | |
615 × 598 × 2050 mm | |
425 × 477 × 1858 mm | |
615 mm | |
Hasta 2 cilindros de gas de 50 litros | |
G90.205.060.2F.R | |
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-2, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE |
1 equipamiento interior estándar para cilindros de gas (acero laminado galvanizado y revestimiento en polvo) | |
Almacenamiento seguro y autorizado de gases tóxicos o inflamables en zonas de trabajo: para hasta 2 cilindros de gas de 50 litros | |
425 mm | |
Acero | |
1 equipamiento interior estándar para cilindros de gas (acero laminado galvanizado y revestimiento en polvo) | |
367 kg | |
Gris claro | |
2050 mm | |
Abatible, Con bisagras a la derecha | |
1 |