Learn More
H-B Instrument™ Termómetros de vidrio FRIO-Temp™: relleno con Enviro-Safe™
Ideal para su uso en congeladores, refrigeradores, incubadoras, hornos y bancos de sangre.
Marca: H-B Instrument™ B61004-0800
Detalles adicionales : Peso : 0.12600kg
Descripción
Se suministra con una declaración de precisión trazable a NIST™ y DKD, número de serie exclusivo y accesorios de Velcro™ y de imán. Basta con enroscar el termómetro con tapón en el frasco y fijarlo a la muestra de prueba.
Especificaciones
30 ml | |
Incubadora | |
5,3 in | |
Vidrio | |
Termómetro de verificación: Easy-Read | |
15 °C | |
± 0,5 °C |
ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST, DAkkS | |
Revestimiento de PTFE | |
135 mm | |
Líquido Enviro-Safe™ | |
50 °C | |
De 15 °C a 50 °C | |
0,5 °C |