Learn More
3M™ Suplemento de caldo Fraser BP0220010
El suplemento de caldo Fraser (5 % de citrato de amonio férrico) es necesario para el enriquecimiento diferencial de Listeria.
Marca: 3M™ 7000053832
Detalles adicionales : CAS : 68990-09-0 Peso : 0.34500kg
Descripción
- Flexibilidad de opciones: haga lo que necesita cuando lo necesite.
- Menores costes.
Especificaciones
Suplemento | |
Prueba medioambiental | |
10/caja | |
10 mL |